Learn More
Semperit™ Gants d’examen en latex Semperguard™
Les gants d’examen en latex Semperguard™ Comfort sont non poudrés, offrent une grande élasticité et un grand confort de port.
16.25€ - 16.35€
Spécification
Certifications/Conformité | EN 420, EN 374 et EN 455 |
---|---|
Classification | CE, classe I |
Couleur | Blanc |
Jetable | Oui |
Latex Free | Non |
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15383874
|
Semperit™
3000001282 |
L |
16.35€
100 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15303884
|
Semperit™
3000001280 |
S |
16.35€
100 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15313884
|
Semperit™
3000001283 |
XL |
16.25€
90 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15393874
|
Semperit™
3000001281 |
M |
16.35€
100 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Fabriqués en latex naturel
- Respectueux de la peau
- Non poudré
- Grande élasticité et bonne tactilité / grand confort de port
- Bonne prise et enfilage facile
- Exempts de phtalates et d’adoucissants
- Dispositifs médicaux CE de classe I Gants de protection à usage unique pour risques complexes de catégorie III
- Testés et certifiés conformes à la norme 1935 / 2004
- Adaptés au contact avec les denrées alimentaires
Spécification
EN 420, EN 374 et EN 455 | |
Blanc | |
Non | |
Sans poudre | |
Non stérile | |
Texturés | |
Roulé | |
Distributeur | |
240 mm |
CE, classe I | |
Oui | |
Latex | |
Gants d’examen | |
0,2 mm | |
Sécurité au travail, soins, laboratoire / pharmaceutique, nettoyage / hygiène, alimentaire, commerce de détail / usage domestique | |
Oui | |
Produits chimiques |