Learn More
Semperit™ Gants d’examen en latex Semperguard™
Click to view available options
Dimensions:
S
M
L
XL
Description
- Fabriqués en latex naturel
- Respectueux de la peau
- Non poudré
- Grande élasticité et bonne tactilité / grand confort de port
- Bonne prise et enfilage facile
- Exempts de phtalates et d’adoucissants
- Dispositifs médicaux CE de classe I Gants de protection à usage unique pour risques complexes de catégorie III
- Testés et certifiés conformes à la norme 1935 / 2004
- Adaptés au contact avec les denrées alimentaires
Spécification
Spécification
Certifications/Conformité | EN 420, EN 374 et EN 455 |
Classification | CE, classe I |
Couleur | Blanc |
Jetable | Oui |
Latex Free | Non |
Matériau | Latex |
Poudré | Sans poudre |
Type de produit | Gants d’examen |
Dimensions | XL |
Stérilité | Non stérile |