Learn More
Semperit™ Semperguard™ Sempercare Shine+ Nitrile Examination Gloves
A longer cuff offers users additional safety by covering wrists and underarms. Includes innovative foil opening for considerably easier glove removal.
23.30€ - 23.65€
Spécification
Certifications/Conformité | ASTM, EN 455, EN 420, EN 374-1, EN 374-3 |
---|---|
Classification | CE classe I, EPI catégorie III |
Couleur | Blanc |
Jetable | Single-use |
Matériau | Nitrile |
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15899047
|
Semperit™
3000002090 |
M |
23.30€
150 pièces |
Expédition estimée: 09-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15819057
|
Semperit™
3000002092 |
XL |
23.30€
135 pièces |
Expédition estimée: 23-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15809057
|
Semperit™
3000002091 |
L |
23.65€
150 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15889047
|
Semperit™
3000002089 |
S |
23.30€
150 pièces |
Expédition estimée: 09-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- The optimized length of the fingers significantly improves the wearing comfort
- Powder-free natural latex examination glove excels by its extraordinary, well-gliding surface.
- The textured fingers provide a good grip which is indispensable for safe instrument handling.
- The synthetic inner coating achieved by the special Sempermed technology makes it easy and fast to don.
Spécification
ASTM, EN 455, EN 420, EN 374-1, EN 374-3 | |
Blanc | |
Nitrile | |
Gants d’examen | |
0,15 mm | |
Long | |
Distributeur | |
265 mm |
CE classe I, EPI catégorie III | |
Single-use | |
Sans poudre | |
Non stérile | |
Hôpitaux | |
Oui | |
Produits chimiques |