Learn More
Semperit™ Semperguard™ Sempercare Shine+ Nitrile Examination Gloves
Code produit. 15889047
Click to view available options
Dimensions:
S
M
L
XL
A longer cuff offers users additional safety by covering wrists and underarms. Includes innovative foil opening for considerably easier glove removal.
  • La longueur optimisée des doigts améliore considérablement le confort
  • Les gants d’examen en latex naturel sans poudre se distinguent par leur surface extraordinaire et parfaitement glissante.
  • Les doigts texturés offrent une bonne préhension, indispensable pour une manipulation sûre des instruments.
  • La doublure intérieure synthétique réalisée à l’aide de la technologie spéciale Sempermed permet de les enfiler facilement et rapidement.
Spécification
Certifications/Conformité ASTM, EN 455, EN 420, EN 374-1, EN 374-3
Classification CE classe I, EPI catégorie III
Couleur Blanc
Jetable Single-use
Matériau Nitrile
Poudré Sans poudre
Type de produit Gants d’examen
Dimensions S
Stérilité Non stérile
Épaisseur (métrique) 0,15 mm
À utiliser avec (application) Hôpitaux
Type de manchette de gant Long
Inspecté pour une utilisation médicale Oui
Type d’emballage Distributeur
Quantité 200/paquet
Résistant à Produits chimiques
Longueur (métrique) 265 mm