Learn More
Selenourea, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
54.70€ - 227.00€
Identifiants chimiques
CAS | 630-10-4 |
---|---|
Formule moléculaire | CH4N2Se |
Poids moléculaire (g/mol) | 123.02 |
Numéro MDL | MFCD00008065 |
Clé InChI | ZUCFIOXGLBMWHV-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | selenourea, 2-selenourea, carbamimidoselenoic acid, selenouronium, urea, seleno, rcra waste number p103, rcra waste no. p103, iykvlicpfcezof-uhfffaoysa-n, ch4n2se, isoselenourea |
CID PubChem | 6327594 |
Nom IUPAC | $l^[1}-selanylmétanimidamide |
SMILES | C(=N)(N)[Se] |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10702261
|
Thermo Scientific Acros
213170010 |
1 g | Flacon en verre |
54.70€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10599813
|
Thermo Scientific Acros
213170050 |
5 g | Flacon en verre |
227.00€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
630-10-4 | |
123.02 | |
ZUCFIOXGLBMWHV-UHFFFAOYSA-N | |
6327594 | |
C(=N)(N)[Se] |
CH4N2Se | |
MFCD00008065 | |
selenourea, 2-selenourea, carbamimidoselenoic acid, selenouronium, urea, seleno, rcra waste number p103, rcra waste no. p103, iykvlicpfcezof-uhfffaoysa-n, ch4n2se, isoselenourea | |
$l^[1}-selanylmétanimidamide |
Spécification
Selenourea | |
214.0°C to 215.0°C | |
Authentique | |
CH4N2Se | |
MFCD00008065 | |
Solubility in water: very soluble. | |
C(=N)(N)[Se] | |
123.02 | |
123.02 | |
Poudre ou aiguilles cristallines |
630-10-4 | |
Gris à rose | |
98% min | |
H2NC(=Se)NH2 | |
selenourea, 2-selenourea, carbamimidoselenoic acid, selenouronium, urea, seleno, rcra waste number p103, rcra waste no. p103, iykvlicpfcezof-uhfffaoysa-n, ch4n2se, isoselenourea | |
ZUCFIOXGLBMWHV-UHFFFAOYSA-N | |
$l^[1}-selanylmétanimidamide | |
6327594 | |
98+% |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Toxique en cas d’ingestion.
Toxique par inhalation.
Risque présumé d’effets graves pour les organes à la suite d’expositions répétées ou d’une exposition prolongée.
Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Déclaration GHS P
Laver soigneusement le visage, les mains et toute peau exposée après manipulation.
EN CAS D’INGESTION :Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.
EN CAS D’INHALATION :transporter la personne à l’extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
Mention d’avertissement GHS :danger
missing translation for 'einecsNumber' : 211-129-9
RUO – Research Use Only