Learn More
Selenourea, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10599813
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 630-10-4
Formule moléculaire CH4N2Se
Poids moléculaire (g/mol) 123.02
Numéro MDL MFCD00008065
Clé InChI ZUCFIOXGLBMWHV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme selenourea, 2-selenourea, carbamimidoselenoic acid, selenouronium, urea, seleno, rcra waste number p103, rcra waste no. p103, iykvlicpfcezof-uhfffaoysa-n, ch4n2se, isoselenourea
CID PubChem 6327594
Nom IUPAC $l^[1}-selanylmétanimidamide
SMILES C(=N)(N)[Se]
Spécification
Nom chimique ou matériau Selenourea
Point de fusion 214.0°C to 215.0°C
Couleur Gris à rose
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98% min
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire H2NC(=Se)NH2
Quantité 5 g
Informations sur la solubilité Solubility in water: very soluble.
Poids de la formule 123.02
Pourcentage de pureté 98+%
Forme physique Poudre ou aiguilles cristallines