Learn More
Acide sélénieux, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
67.60€ - 606.00€
Identifiants chimiques
CAS | 7783-00-8 |
---|---|
Formule moléculaire | H2O3Se |
Poids moléculaire (g/mol) | 128.98 |
Numéro MDL | MFCD00011331 |
Clé InChI | MCAHWIHFGHIESP-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | selenious acid, selenious acid h2seo3, monohydrated selenium dioxide, unii-f6a27p4q4r, selenium dioxide, monohydrated, ccris 5530, selenious acid usp, selenious acid,selenous acid,monohydrated selenium dioxide, selenium, reference standard solution |
CID PubChem | 1091 |
ChEBI | CHEBI:26642 |
Nom IUPAC | acide sélénique |
SMILES | O[Se](O)=O |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10002480
|
Thermo Scientific Acros
198870500 |
50 g | Flacon en verre |
67.60€
50g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10276780
|
Thermo Scientific Acros
198872500 |
250 g | Flacon en verre |
220.00€
250g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
11904111
|
Thermo Scientific Acros
198870010 |
1 kg | Flacon en verre |
606.00€
1kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
7783-00-8 | |
128.98 | |
MCAHWIHFGHIESP-UHFFFAOYSA-N | |
1091 | |
acide sélénique |
H2O3Se | |
MFCD00011331 | |
selenious acid, selenious acid h2seo3, monohydrated selenium dioxide, unii-f6a27p4q4r, selenium dioxide, monohydrated, ccris 5530, selenious acid usp, selenious acid,selenous acid,monohydrated selenium dioxide, selenium, reference standard solution | |
CHEBI:26642 | |
O[Se](O)=O |
Spécification
Selenious acid | |
7783-00-8 | |
97.5% min. (Iodometry) | |
Poudre cristalline, cristaux et/ou morceaux | |
1992 | |
selenious acid, selenious acid h2seo3, monohydrated selenium dioxide, unii-f6a27p4q4r, selenium dioxide, monohydrated, ccris 5530, selenious acid usp, selenious acid,selenous acid,monohydrated selenium dioxide, selenium, reference standard solution | |
MCAHWIHFGHIESP-UHFFFAOYSA-N | |
acide sélénique | |
1091 | |
128.97 |
Rose ou blanc | |
70.0°C | |
H2O3Se | |
MFCD00011331 | |
158567 | |
Solubility in water: 167g/100mL (20°C). Other solubilities: very soluble in hot water and alcohol,insoluble in ammonia | |
O[Se](O)=O | |
128.98 | |
CHEBI:26642 | |
98% |
Sécurité et traitement
Mention d’avertissement GHS :danger
missing translation for 'einecsNumber' : 231-974-7
RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche