Learn More
Acide sélénieux, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10276780
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
1 kg
Conditionnement:
Flacon en verre
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7783-00-8
Formule moléculaire H2O3Se
Poids moléculaire (g/mol) 128.98
Numéro MDL MFCD00011331
Clé InChI MCAHWIHFGHIESP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme selenious acid, selenious acid h2seo3, monohydrated selenium dioxide, unii-f6a27p4q4r, selenium dioxide, monohydrated, ccris 5530, selenious acid usp, selenious acid,selenous acid,monohydrated selenium dioxide, selenium, reference standard solution
CID PubChem 1091
ChEBI CHEBI:26642
Nom IUPAC acide sélénique
SMILES O[Se](O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Selenious acid
Couleur Rose ou blanc
Point de fusion 70.0°C
Conditionnement Flacon en verre
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (Iodometry)
Quantité 250 g
Forme physique Poudre cristalline, cristaux et/ou morceaux
Fieser 1992
Merck Index 158567
Informations sur la solubilité Solubility in water: 167g/100mL (20°C). Other solubilities: very soluble in hot water and alcohol,insoluble in ammonia
Poids de la formule 128.97
Pourcentage de pureté 98%