Learn More
3M™ SecureFit™ Over-the-Glass Safety Glasses, Scotchguard™ Anti-Fog (K&N)
SecureFit™ Over-the-Glass Safety Glasses with anti-scratch and anti-fog coatings provide increased durability and improved vision.
322.91€ - 625.00€
Spécification
Type de produit | Overspectacles |
---|---|
Quantité | 20/boîte |
Lens Material | PC |
Matériau de la monture | PC |
Frame Type | Sans monture |
Code produit | Marque | Teinte de la lentille | Couleur de la monture | Revêtement de la lentille | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Teinte de la lentille | Couleur de la monture | Revêtement de la lentille | Prix | Quantité et disponibilité | |||
17207710
|
3M™
7100209384 |
Gris | Bleu | Anti-buée |
540.00€
20 pièces |
Expédition estimée: 10-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
17217710
|
3M™
7100209413 |
Transparent | Vert gris/vert lime | Anti-buée |
545.00€
20 pièces |
Expédition estimée: 10-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
17227710
|
3M™
7100209416 |
Gris | Gris / bleu | Anti-buée |
625.00€
20 pièces |
Expédition estimée: 10-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
17237710
|
3M™
7100209425 |
Transparent | Gris / bleu | Anti-buée |
615.00€
20 pièces |
Expédition estimée: 10-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
17247710
|
3M™
7100209426 |
Ambré | Vert gris/vert lime | Anti-buée |
560.00€
20 pièces |
Expédition estimée: 10-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
17257710
|
3M™
7100209427 |
Gris clair intérieur/extérieur | Bleu | Anti-buée |
565.00€
20 pièces |
Expédition estimée: 10-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
17267710
|
3M™
7100209428 |
Gris clair intérieur/extérieur | Gris / bleu | Anti-buée |
620.00€
20 pièces |
Expédition estimée: 10-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
17277700
|
3M™
7100209252 |
Transparents | Bleu | Anti-buée | |||||
17277710
|
3M™
7100209430 |
Transparent | Gris/Orange | Anti-buée | |||||
17287700
|
3M™
7100209340 |
Transparent | Bleu | Anti-rayures | |||||
Description
- Adjustable Ratchet Temples.
- Pressure Diffusion Temple (PDT) Technology helps diffuse pressure over the ear for a secure and comfortable fit.
- Scotchgard™ Anti-Fog Coating resists fogging longer than traditional anti-fog coatings, up to 25 washings with water.
- Polycarbonate Lenses absorb 99.9% of UVA and UVB rays.
- Meets the requirements of EN166-2001 Standard as an Impact Rated Spectacle.
- Meets the requirements of EN166-2001 standard as an impact rated spectacle.
- Contoured brow guard rests comfortably against forehead and helps provide additional coverage from particles.
Spécification
Overspectacles | |
PC | |
Sans monture |
20/boîte | |
PC |