Learn More
3M™ SecureFit™ Over-the-Glass Safety Glasses, Scotchguard™ Anti-Fog (K&N)
Click to view available options
Teinte de la lentille:
Ambré
Gris
Gris clair intérieur/extérieur
Transparent
Transparents
Couleur de la monture:
Bleu
Gris/Orange
Gris / bleu
Vert gris/vert lime
Revêtement de la lentille:
Anti-buée
Anti-rayures
Description
- Réglage des couples à cliquet
- La technologie du temple de diffusion de pression (PDT) aide à diffuser la pression sur l’oreille pour un ajustement sûr et confortable
- Le revêtement anti-buée Scotchgard™ résiste à l’obturation plus longtemps que les revêtements anti-buée traditionnels, jusqu’à 25 lavages avec de l’eau
- Les lentilles en polycarbonate absorbent 99,9 % des rayons UVA et UVB
- Conforme aux exigences de la norme EN166-2001 en tant que Spectacle Impact Rated
- Satisfait aux exigences de la norme EN166-2001 en tant que spectacle de mesure d’impact
- La protection contre les sourcils contourée repose confortablement contre le front et permet d’obtenir une couverture supplémentaire des particules.
Spécification
Spécification
Revêtement de la lentille | Anti-buée |
Teinte de la lentille | Ambré |
Type de produit | Overspectacles |
Couleur de la monture | Vert gris/vert lime |
Modèle | SF3703SGAF-GRN-EU |
Quantité | 20/boîte |
Lens Material | PC |
Matériau de la monture | PC |
Frame Type | Sans monture |