Learn More
Sartorius Balance de laboratoire standard Secura™
Réduisez les risques grâce à des systèmes de protection intelligents intégrés. Les balances de laboratoire standard Sartorius Secura™ fournissent des résultats de pesée très précis avec un confort d’utilisation optimal. La gamme de balances offre des capacités de pesée allant de 21 g à 6 100 g.
6050.00€ - 22910.00€
Spécification
Certifications/Conformité | BPL, BPF |
---|---|
Type de connexion | Mini USB |
Type d’affichage | Écran tactile couleur |
Mise à niveau | Support de niveau en temps réel |
Tension | 100/240 V |
Code produit | Marque | Capacité | Précision affichage | Modèle | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité | Précision affichage | Modèle | Prix | Quantité et disponibilité | |||
15653816
|
Sartorius
SECURA26-1S |
21 g | 0,002 mg | Micro balance |
22910.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
15973410
|
Sartorius
SECURA1103-1S |
1,1 kg | 1 mg | Balance de précision |
6050.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
Description
Les balances Secura™ vous garantissent la sécurité et la tranquillité d’esprit de savoir que vous avez tout fait correctement. Les balances Secura™ sont dotées d’un système de protection intégré garantissant fiabilité totale et respect des réglementations. Les instructions d’utilisation en temps réel pour la mise à niveau, le réglage interne automatique et la documentation claire et 100 % traçable grâce aux identificateurs d’échantillons et de lots rendent votre travail en laboratoire plus efficace.
- Écran tactile avec interface utilisateur graphique optimisée pour les utilisateurs dans les laboratoires pharmaceutiques
- Fonction Cal Audit Trail pour documenter la qualité de chaque procédure de pesée effectuée
- Fonction de réglage et d’étalonnage interne isoCAL associée à Cal Audit Trail
- SQmin : surveillance de la conformité aux limites de poids minimum de l’échantillon USP
- Protection par mot de passe des paramètres de configuration
- LevelControl vérifie en permanence si la balance est correctement mise à niveau
Spécification
BPL, BPF | |
Écran tactile couleur | |
100/240 V |
Mini USB | |
Support de niveau en temps réel | |
50/60 Hz |