Learn More
Sartorius Balance de laboratoire standard Secura™
Réduisez les risques grâce à des systèmes de protection intelligents intégrés. Les balances de laboratoire standard Sartorius Secura™ fournissent des résultats de pesée très précis avec un confort d’utilisation optimal. La gamme de balances offre des capacités de pesée allant de 21 g à 6 100 g.
Marque:  Sartorius SECURA1103-1S
Code produit. 15973410
  • 6050.00€ / 1 pièce
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
Les balances Secura™ vous garantissent la sécurité et la tranquillité d’esprit de savoir que vous avez tout fait correctement. Les balances Secura™ sont dotées d’un système de protection intégré garantissant fiabilité totale et respect des réglementations. Les instructions d’utilisation en temps réel pour la mise à niveau, le réglage interne automatique et la documentation claire et 100 % traçable grâce aux identificateurs d’échantillons et de lots rendent votre travail en laboratoire plus efficace.
  • Écran tactile avec interface utilisateur graphique optimisée pour les utilisateurs dans les laboratoires pharmaceutiques
  • Fonction Cal Audit Trail pour documenter la qualité de chaque procédure de pesée effectuée
  • Fonction de réglage et d’étalonnage interne isoCAL associée à Cal Audit Trail
  • SQmin : surveillance de la conformité aux limites de poids minimum de l’échantillon USP
  • Protection par mot de passe des paramètres de configuration
  • LevelControl vérifie en permanence si la balance est correctement mise à niveau
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
BPL, BPF
1,1 kg
1 mg
Support de niveau en temps réel
0,82 g
1 mg
360 x 218 x 320 mm
120 mm
100/240 V
Mini USB
Écran tactile couleur
Pesée de précision
2 mg
Balance de précision
1,5 sec
209 mm
5,1 kg
50/60 Hz