Learn More
DWK Life Sciences Bague de serrage , pour joints sphériques polis (silicone + PTFE)
Pour l’étanchéité des joints sphériques DURAN™ sans joints rodés avec des exigences élevées en matière de résistance chimique.
202.00€ - 439.00€
Spécification
Autoclavable | Non autoclavable |
---|---|
Matériau | Silicone+FEP |
À utiliser avec (application) | Étanchéité des joints rodés sphériques non poncés |
Quantité d’emballage | 10/boîte |
Code produit | Marque | Description | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Description | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
15807091
|
DWK Life Sciences
286236402 |
64 NS |
439.00€
10 pièces |
Expédition estimée: 26-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
15857081
|
DWK Life Sciences
286231301 |
S 13 NS |
202.00€
10 pièces |
Expédition estimée: 26-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
15867081
|
DWK Life Sciences
286231901 |
19 NS |
237.00€
10 pièces |
Expédition estimée: 26-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
15877081
|
DWK Life Sciences
286232906 |
29 NS |
307.00€
10 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
15887081
|
DWK Life Sciences
286233508 |
35 NS |
376.00€
10 pièces |
Expédition estimée: 26-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
15897081
|
DWK Life Sciences
286234101 |
41 NS |
404.00€
10 pièces |
Expédition estimée: 26-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
Description
Les joints rodés sphériques DURAN™ non poncés ne scellent que par l’intermédiaire de la bague d’étanchéité. Les anneaux en silicone revêtus de FEP sont utilisés lorsque la résistance chimique est élevée.
- En raison des propriétés du matériau, elles peuvent être utilisées pour les travaux avec des exigences élevées en matière de résistance chimique de la bague d’étanchéité.
- Bague d’étanchéité en silicone et FEP
Spécification
Non autoclavable | |
Silicone+FEP | |
Étanchéité des joints rodés sphériques non poncés | |
10/boîte |