Learn More
DWK Life Sciences Bague de serrage , pour joints sphériques polis (silicone + PTFE)
Pour l'étanchéité sans rodage du rodage conique DURAN™ lors d'exigences élevées en matière de résistance chimique.
Marque:  DWK Life Sciences 286233508
Code produit. 15887081
  • 376.00€ / 10 pièces
Expédition estimée: 10-12-2024
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Les joints rodés sphériques DURAN™ non poncés ne scellent que par l’intermédiaire de la bague d’étanchéité. Les anneaux en silicone revêtus de FEP sont utilisés lorsque la résistance chimique est élevée.
  • En raison des propriétés du matériau, elles peuvent être utilisées pour les travaux avec des exigences élevées en matière de résistance chimique de la bague d’étanchéité.
  • Bague d’étanchéité en silicone et FEP
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
35 NS
Silicone+FEP
10/boîte
Non autoclavable
Étanchéité des joints rodés sphériques non poncés