Learn More
DWK Life Sciences Bague de serrage , pour joints sphériques polis (silicone + PTFE)
Pour l'étanchéité sans rodage du rodage conique DURAN™ lors d'exigences élevées en matière de résistance chimique.
Marque: DWK Life Sciences 286231301
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Les joints rodés sphériques DURAN™ non poncés ne scellent que par l’intermédiaire de la bague d’étanchéité. Les anneaux en silicone revêtus de FEP sont utilisés lorsque la résistance chimique est élevée.
- En raison des propriétés du matériau, elles peuvent être utilisées pour les travaux avec des exigences élevées en matière de résistance chimique de la bague d’étanchéité.
- Bague d’étanchéité en silicone et FEP
Spécification
S 13 NS | |
Silicone+FEP | |
10/boîte |
non | |
Étanchéité des joints rodés sphériques non poncés |