Learn More
Perchlorate de scandium(III), solution aqueuse 50 % p/p, qualité réactif, Thermo Scientific™
107.54€ - 369.00€
Identifiants chimiques
CAS | 14066-05-8 |
---|---|
Formule moléculaire | Cl3O12Sc |
Poids moléculaire (g/mol) | 343.294 |
Numéro MDL | MFCD00243289 |
Clé InChI | UBVKRMCXDCYZQK-UHFFFAOYSA-K |
Synonyme | scandium perchlorate, scandium 3+ perchlorate, acmc-20ajr3, scandium 3+ ion triperchlorate, trihyperchloric acid scandium salt, scandium iii perchlorate solution, scandium 3+ triperchlorate |
CID PubChem | 11013318 |
Nom IUPAC | triperchlorate de scandium(3+) |
SMILES | [O-]Cl(=O)(=O)=O.[O-]Cl(=O)(=O)=O.[O-]Cl(=O)(=O)=O.[Sc+3] |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11430311
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
040579.NA |
2 g |
107.54€
2g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11440311
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
040579.NC |
10 g | N/A | ||||||
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Identifiants chimiques
14066-05-8 | |
343.294 | |
UBVKRMCXDCYZQK-UHFFFAOYSA-K | |
11013318 | |
[O-]Cl(=O)(=O)=O.[O-]Cl(=O)(=O)=O.[O-]Cl(=O)(=O)=O.[Sc+3] |
Cl3O12Sc | |
MFCD00243289 | |
scandium perchlorate, scandium 3+ perchlorate, acmc-20ajr3, scandium 3+ ion triperchlorate, trihyperchloric acid scandium salt, scandium iii perchlorate solution, scandium 3+ triperchlorate | |
triperchlorate de scandium(3+) |
Spécification
Scandium(III) perchlorate | |
Liquide | |
MFCD00243289 | |
scandium perchlorate, scandium 3+ perchlorate, acmc-20ajr3, scandium 3+ ion triperchlorate, trihyperchloric acid scandium salt, scandium iii perchlorate solution, scandium 3+ triperchlorate | |
UBVKRMCXDCYZQK-UHFFFAOYSA-K | |
triperchlorate de scandium(3+) | |
11013318 | |
Réactif | |
Odorless |
14066-05-8 | |
Cl3O12Sc | |
UN3211 | |
Insoluble in water. | |
[O-]Cl(=O)(=O)=O.[O-]Cl(=O)(=O)=O.[O-]Cl(=O)(=O)=O.[Sc+3] | |
343.294 | |
451.42 (343.30 Anhydrous) | |
50% w/w aq. soln. |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H272-H315-H319-H335
Peut aggraver un incendie
comburant.
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une grave irritation oculaire.
Peut irriter les voies respiratoires.
P210-P220-P221-P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P370+P378q-P501c
H271-H315-H319-H335
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :5,1 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :PERCHLORATES, INORGANIQUES, SOLUTION AQUEUSE, N.S.A.
missing translation for 'einecsNumber' : 237-914-6
missing translation for 'tsca' : Non
Recommended Storage : Température ambiante