Learn More
Perchlorate de scandium(III), solution aqueuse 50 % p/p, qualité réactif, Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantité:
2 g
10 g
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Specifications
Specifications
Nom chimique ou matériau | Scandium(III) perchlorate |
Forme physique | Liquide |
Quantité | 10 g |
Numéro UN | UN3211 |
Informations sur la solubilité | Insoluble in water. |
Poids de la formule | 451.42 (343.30 Anhydrous) |
Qualité | Réactif |
Concentration or Composition (by Analyte or Components) | 50% w/w aq. soln. |
Odeur | Odorless |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction