Learn More
Oxyde de scandium(III), 99,999 %, (métaux à l’état de traces), Thermo Scientific Chemicals
59.35€ - 203.00€
Identifiants chimiques
CAS | 12060-08-1 |
---|---|
Formule moléculaire | O3Sc2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 137.91 |
Numéro MDL | MFCD00011223 |
Clé InChI | HJGMWXTVGKLUAQ-UHFFFAOYSA-N |
Nom IUPAC | discandium(3+) trioxidandiide |
SMILES | [O--].[O--].[O--].[Sc+3].[Sc+3] |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
11396025
|
Thermo Scientific Acros
193960010 |
1 g | Flacon en verre |
59.35€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
11306035
|
Thermo Scientific Acros
193960050 |
5 g | Flacon en verre |
203.00€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
pour analyse d’ultra-tracesIdentifiants chimiques
12060-08-1 | |
137.91 | |
HJGMWXTVGKLUAQ-UHFFFAOYSA-N | |
[O--].[O--].[O--].[Sc+3].[Sc+3] |
O3Sc2 | |
MFCD00011223 | |
discandium(3+) trioxidandiide |
Spécification
Scandium(III) oxide | |
12060-08-1 | |
Poudre | |
O3Sc2 | |
MFCD00011223 | |
Solubility in water: insoluble | |
[O--].[O--].[O--].[Sc+3].[Sc+3] | |
137.91 | |
99.999% |
>1000.0°C | |
Blanc | |
99.999% | |
SC2O3 | |
10,8239 | |
HJGMWXTVGKLUAQ-UHFFFAOYSA-N | |
discandium(3+) trioxidandiide | |
137.91 | |
Base de métaux à l’état de traces |
Sécurité et traitement
missing translation for 'einecsNumber' : 235-042-
RUO – Research Use Only