Learn More
Oxyde de scandium(III), 99,999 %, (métaux à l’état de traces), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11396025
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
pour analyse d’ultra-traces
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 12060-08-1
Formule moléculaire O3Sc2
Poids moléculaire (g/mol) 137.91
Numéro MDL MFCD00011223
Clé InChI HJGMWXTVGKLUAQ-UHFFFAOYSA-N
Nom IUPAC discandium(3+) trioxidandiide
SMILES [O--].[O--].[O--].[Sc+3].[Sc+3]
Spécification
Nom chimique ou matériau Scandium(III) oxide
Point de fusion >1000.0°C
Couleur Blanc
Forme physique Poudre
Quantité 1 g
Plage de pourcentage du dosage 99.999%
Formule linéaire SC2O3
Merck Index 10,8239
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble
Poids de la formule 137.91
Pourcentage de pureté 99.999%
Qualité Base de métaux à l’état de traces