Learn More
Feuille de scandium, épaisseur 0,127 mm (0,005 po), 99,9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Forme : Env. 0,24 g/25 x 25 mm
302.51€ - 983.90€
Identifiants chimiques
CAS 7440-20-2
Formule moléculaire Sc
Poids moléculaire (g/mol) 44.96
Numéro MDL MFCD00016323
Clé InChI SIXSYDAISGFNSX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme unii-yuj4u1ew7r, yuj4u1ew7r, escandio, skandium, atom, powder, ingot, nitrate solution, standard for aas, scandium, lump, vacuum remelted
CID PubChem 23952
ChEBI CHEBI:33330
Nom IUPAC scandium
SMILES [Sc]
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
11376507
Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
000294.FF
25 x 25 mm
302.51€
25mm
11315699
Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
000294.FI
50 x 50 mm
983.90€
1 pièce
Description
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Identifiants chimiques
7440-20-2
44.96
SIXSYDAISGFNSX-UHFFFAOYSA-N
23952
scandium
Sc
MFCD00016323
unii-yuj4u1ew7r, yuj4u1ew7r, escandio, skandium, atom, powder, ingot, nitrate solution, standard for aas, scandium, lump, vacuum remelted
CHEBI:33330
[Sc]
Spécification
Scandium
7440-20-2
99.9% (REO)
MFCD00016323
SIXSYDAISGFNSX-UHFFFAOYSA-N
scandium
23952
Odorless
Argent à gris
Silver gray foil
Sc
unii-yuj4u1ew7r, yuj4u1ew7r, escandio, skandium, atom, powder, ingot, nitrate solution, standard for aas, scandium, lump, vacuum remelted
[Sc]
44.96
CHEBI:33330
Feuille, 0,127 mm (0,005 po) d’épaisseur
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
P210-P240-P241-P280-P370+P378q
H228
missing translation for 'dotInformation' : Classe de risque :4,1 ; Groupe d’emballage :III
missing translation for 'einecsNumber' : 231-129-2
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante