Learn More
Feuille de scandium, épaisseur 0,127 mm (0,005 po), 99,9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11315699
Click to view available options
Quantité:
25 x 25 mm
50 x 50 mm
Forme : Env. 0,24 g/25 x 25 mm
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7440-20-2
Formule moléculaire Sc
Poids moléculaire (g/mol) 44.96
Numéro MDL MFCD00016323
Clé InChI SIXSYDAISGFNSX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme unii-yuj4u1ew7r, yuj4u1ew7r, escandio, skandium, atom, powder, ingot, nitrate solution, standard for aas, scandium, lump, vacuum remelted
CID PubChem 23952
ChEBI CHEBI:33330
Nom IUPAC scandium
SMILES [Sc]
Spécification
Nom chimique ou matériau Scandium
Couleur Argent à gris
Aspect Silver gray foil
Plage de pourcentage du dosage 99.9% (REO)
Quantité 50 x 50 mm
Odeur Odorless
Forme Feuille, 0,127 mm (0,005 po) d’épaisseur