Learn More
Brady™ Insert Multitag en polypropylène Scafftag
Inserts for Multitag™ System.
23.00€ - 115.00€
Spécification
Type de produit | Insert multi-étiquettes |
---|---|
Couleur | Noir sur jaune, blanc sur vert |
Matériau | PP |
À utiliser avec (application) | Inserts pour le système Multitag™ |
Hauteur (impériale) | 6.46 in. |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
12933005
|
Brady™
806747 |
10/boîte |
23.00€
1 pack |
Expédition estimée: 04-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12943005
|
Brady™
806743 |
50/boîte |
115.00€
1 pack |
Expédition estimée: 04-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Inserts for Multitag™ System.
Spécification
Insert multi-étiquettes | |
PP | |
6.46 in. | |
−10° à +90°C | |
1.97 in. |
Noir sur jaune, blanc sur vert | |
Inserts pour le système Multitag™ | |
164 mm | |
0,5 mm | |
50 mm |