Learn More
Brady™ Insert Multitag en polypropylène Scafftag
Inserts for Multitag™ System.
Marque: Brady™ 806743
99.89 EUR valable jusqu'au 2024-09-30
Utilisez le code promo "21675" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Inserts for Multitag™ System.
Spécification
Insert multi-étiquettes | |
PP | |
Inserts pour le système Multitag™ | |
164 mm | |
50/boîte | |
0,5 mm | |
50 mm |
Noir sur jaune, blanc sur vert | |
EQUIPMENT INSPECTION RECORD | |
6.46 in. | |
50 Multitag Inserts | |
−10° à +90°C | |
1.97 in. |