Learn More
Brady™ Insert Microtag en polypropylène Scafftag
Inserts for use with the Microtag™ System.
26.10€
Spécification
Type de produit | Insert Microtag |
---|---|
Matériau | PP |
Texte affiché | Date d’échéance de la prochaine inspection |
À utiliser avec (application) | Inserts à utiliser avec le système Microtag™ |
Hauteur (impériale) | 1.85 in. |
Code produit | Marque | Couleur | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Couleur | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
12913005
|
Brady™
806735 |
Noir sur jaune |
26.10€
1 pack |
Expédition estimée: 04-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12903005
|
Brady™
806731 |
Blanc sur rouge |
26.10€
1 pack |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Inserts for use with the Microtag™ System.
Spécification
Insert Microtag | |
Date d’échéance de la prochaine inspection | |
1.85 in. | |
20 Microtag Inserts | |
−10° à +90°C | |
1.18 in. |
PP | |
Inserts à utiliser avec le système Microtag™ | |
47 mm | |
20/boîte | |
0,5 mm | |
30 mm |