Learn More
Brady™ Insert Microtag en polypropylène Scafftag
Inserts for use with the Microtag™ System.
Marque: Brady™ 806735
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Inserts for use with the Microtag™ System.
Spécification
Insert Microtag | |
PP | |
Inserts à utiliser avec le système Microtag™ | |
47 mm | |
20/boîte | |
0,5 mm | |
30 mm |
Noir sur jaune | |
Date d’échéance de la prochaine inspection | |
1.85 in. | |
20 Microtag Inserts | |
−10° à +90°C | |
1.18 in. |