Learn More
Thermo Scientific Chemicals SB 225002
Un puissant antagoniste compétitif sélectif du récepteur couplé aux protéines G, le CXCR2
122.00€ - 221.00€
Identifiants chimiques
CAS 182498-32-4
Formule moléculaire C13H10BrN3O4
Synonyme 1-(2-Bromophenyl)-3-(2-hydroxy-4-nitrophenyl)urea
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
15486869
Afficher les documents
Thermo Scientific Chemicals
J65387.#0
5 mg Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
15496869
Afficher les documents
Thermo Scientific Chemicals
J65387.MA
10 mg
221.00€
10mg
Description
Description
SB 225002 is a selective non-peptide CXCR2 inhibitor which suppresses IL-8 induced neutrophil chemotaxis and margination. In addition, SB 225002 reduces MPO activity, IL-1β, MIP-2, and keratinocyte-derived chemokine (KC) levels. Further studies suggest that SB 225002 decreases the expression of vascular endothelial growth factor, inducible NOS (NO synthase), and Cox-2 (cyclooxygenase-2 proteins) in colon tissue.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Identifiants chimiques
182498-32-4
C13H10BrN3O4
1-(2-Bromophenyl)-3-(2-hydroxy-4-nitrophenyl)urea
Spécification
Jaune
Puissant antagoniste sélectif et compétitif du récepteur couplé aux protéines G CXCR 2
C13H10BrN3O4
1-(2-Bromophenyl)-3-(2-hydroxy-4-nitrophenyl)urea
Soluble à 100 mM dans le DMSO et à 50 mM dans l’éthanol
Solide
-30°C à -10°C
182498-32-4
352,10g/mol
Sensible à l’humidité
Signal Transduction Reagent
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Recommended Storage : Conserver à -20 °C ; conserver sous azote