Learn More
Sartorius Kit de purification et de concentration LentiSELECT500 Vivapure™
BIOPHARMA
Purification rapide de particules jusqu’à 3 109 particules virales
Marque:  Sartorius VS-LVPQ500
1360.00 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 11740865
  • 1755.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 10-06-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
LentiSELECT500 de Vivapure™ est parfaitement adapté à la purification des lentivirus pseudotypés VSV-G à partir d’au plus 500 ml de culture cellulaire et contient tous les réactifs et dispositifs nécessaires pour purifier jusqu’à 2-5 x 109 de particules infectieuses.
La procédure de purification globale est réalisée par une simple pompe de laboratoire, ce qui réduit au minimum le temps de manipulation. Contrairement aux méthodes de purification classiques comme l’ultracentrifugation, LentiSELECT500 de Vivapure offre une solution rapide et simple pour purifier les lentivirus pseudotypés VSV-G, ce qui rend les équipements de purification coûteux comme les ultracentrifuges redondants
. En général, pour un vecteur à rendement normal, 500 ml de culture cellulaire purifiée à l’aide de cette méthode produit jusqu’à 2–5 x 109 de particules infectieuses dans 1 ml (volume total 1 ml).
  • Rapide
  • Non toxique
  • Meilleure pureté que la pelletisation par ultracentrifugation
  • Pratique
  • Solution économique
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
500 ml de Lentivirus
40 to 1000 mL Cell Cultures
VSV-G Pseudotyped Lentiviral Vectors
Documents
One moment while we fetch your results.
Nom du produit
Sartorius Kit de purification et de concentration LentiSELECT500 Vivapure™ > LentiSELECT500 ; Vivaspin 20 300kDa (2 )