Learn More
Axygen™ Tubes à bouchon à vis sans bouchon : Autoportants avec fond conique
Tubes autoportants
Marque: Axygen™ ST-150-SS-C-S
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Répondez à une vaste gamme de besoins de laboratoire, notamment le prélèvement, le traitement, la centrifugation, le stockage et le conditionnement / l’expédition
Spécification
Sans RNase ni DNase, apyrogènes | |
Transparent | |
Sachet | |
Sans | |
20000xG |
1.5 ml | |
Polypropylène | |
Stérile | |
Conique |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Axygen™ Tubes à bouchon à vis sans bouchon : Autoportants avec fond conique > Autostable ; stérile ; 1,5 ml ; transparent
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu