Learn More
Axygen™ Tubes à bouchon à vis sans bouchon : Autoportants avec fond conique
Tubes autoportants
65.16€ - 598.91€
Spécification
Certifications/Conformité | Sans RNase ni DNase, apyrogènes |
---|---|
Couleur | Transparent |
Matériau | Polypropylène |
Conditionnement | Sachet |
Stérilité | Stérile |
Code produit | Marque | Couleur | Stérilité | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Couleur | Stérilité | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
12739608
|
Axygen™
ST-150-SS-C-S |
Transparent | Stérile | 1.5 ml |
598.91€
4000 pièces |
Expédition estimée: 05-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
11344225
|
Axygen™
ST-150-SS-C-S |
Transparent | Stérile | 1.5 ml | N/A | N/A | N/A | |||||
12719618
|
Axygen™
ST-200-SS-S |
Transparent | Stérile | 2ml |
598.91€
4000 pièces |
Expédition estimée: 05-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
11394225
|
Axygen™
ST-200-SS-S |
Transparent | Stérile | 2ml | N/A | N/A | N/A | |||||
Description
Répondez à une vaste gamme de besoins de laboratoire, notamment le prélèvement, le traitement, la centrifugation, le stockage et le conditionnement / l’expédition
Spécification
Sans RNase ni DNase, apyrogènes | |
Polypropylène | |
Stérile | |
Conique |
Transparent | |
Sachet | |
Sans | |
20000xG |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Axygen™ Tubes à bouchon à vis sans bouchon : Autoportants avec fond conique