Learn More
Sartorius Unités de filtration à vide Sartolab™ RF / BT
Filtrent les solutions aqueuses rapidement et facilement. Les unités de filtration à vide Sartorius Sartolab™ RF / BT sont jetables et faciles à utiliser. Elles contiennent une membrane en PES de qualité supérieure et associent des débits et un rendement optimaux à des taux très faibles de liaison protéique et de substances extractibles. Disponibles en plusieurs volumes.
136.00€ - 342.00€
Spécification
Certifications/Conformité | USP classe VI, ISO 10993 |
---|---|
Connecteurs | Raccord de tuyau rapide |
Jetable | Oui |
À utiliser avec (équipement) | Col du flacon 1,77 po |
Matériau | Polystyrène |
Code produit | Marque | Type | Zone de filtration | Volume (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Type | Zone de filtration | Volume (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
11771005
|
Sartorius
180C1----------E |
Filtre Sartolab RF | 18 cm2 | 150 mL | N/A | ||||
11781005
|
Sartorius
180C2----------E |
Filtre Sartolab RF | 39 cm2 | 500 mL | N/A | ||||
11711015
|
Sartorius
180C6----------E |
Sartolab BT | 62 cm2 | 1000 mL | N/A | ||||
11755815
|
Sartorius
180C4----------K |
Sartolab BT | 18 cm2 | 150 mL | N/A | ||||
11721015
|
Sartorius
180C7----------E |
Filtre Sartolab RF | 24 cm2 | 250 mL | N/A | ||||
11701015
|
Sartorius
180C5----------E |
Sartolab BT | 39 cm2 | 500 mL | N/A | ||||
11791005
|
Sartorius
180C3----------E |
Filtre Sartolab RF | 62 cm2 | 1000 mL | N/A | ||||
Description
Unités de filtration stériles de qualité et fiables- Les unités de flacon récepteur (RF) et couvercle (BT) contiennent une membrane en PES Sartorius de haute qualité
- Associent des débits et un rendement optimaux à des taux très faibles de liaison protéique et de substances extractibles
- Idéal pour la filtration de milieux de culture tissulaire, tampons, additifs et autres produits biologiques aqueux
- Les unités sous vide RF et BT sont disponibles en 150, 250, 500 et 1000 ml
- Les unités 500 ml et 1000 ml sont fournies en série avec des membranes de 90 mm
- Vitesse de filtration et rendement améliorés pour une filtration économique
Spécification
USP classe VI, ISO 10993 | |
Oui | |
Polystyrène | |
0.22 μm | |
Filtration de milieux de culture de tissu, tampons, additifs et autres produits biologiques aqueux |
Raccord de tuyau rapide | |
Col du flacon 1,77 po | |
PES | |
Stérile |