Learn More
Sartorius Unités de filtration à vide Sartolab™ RF / BT
Filtrent les solutions aqueuses rapidement et facilement. Les unités de filtration à vide Sartorius Sartolab™ RF / BT sont jetables et faciles à utiliser. Elles contiennent une membrane en PES de qualité supérieure et associent des débits et un rendement optimaux à des taux très faibles de liaison protéique et de substances extractibles. Disponibles en plusieurs volumes.
Marque: Sartorius 180C7----------E
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Unités de filtration stériles de qualité et fiables- Les unités de flacon récepteur (RF) et couvercle (BT) contiennent une membrane en PES Sartorius de haute qualité
- Associent des débits et un rendement optimaux à des taux très faibles de liaison protéique et de substances extractibles
- Idéal pour la filtration de milieux de culture tissulaire, tampons, additifs et autres produits biologiques aqueux
- Les unités sous vide RF et BT sont disponibles en 150, 250, 500 et 1000 ml
- Les unités 500 ml et 1000 ml sont fournies en série avec des membranes de 90 mm
- Vitesse de filtration et rendement améliorés pour une filtration économique
Spécification
USP classe VI, ISO 10993 | |
Oui | |
Polystyrène | |
0.22 μm | |
24 cm2 | |
12/boîte | |
250 mL |
Raccord de tuyau rapide | |
Col du flacon 1,77 po | |
PES | |
Stérile | |
Filtration de milieux de culture de tissu, tampons, additifs et autres produits biologiques aqueux | |
Filtre Sartolab RF |