Learn More
Sartorius Balances à plateau Cubis™ MSA : Pas de pare-vent (DO) / mise à niveau assistée
Idéales pour une utilisation dans des secteurs réglementés de l’industrie pharmaceutique
Marque:  Sartorius MSA10202S-000-D0
Code produit. 10399634
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement »
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
p style=font-size: 12px;Les balances à plateau MSA font partie de la série d’équipements modulaires Cubis qui intègre une nacelle de pesée monolithique de seconde génération usinée avec précision afin d’offrir une précision accrue et une réponse ultra-rapide pour des résultats rapides avec une répétabilité exceptionnelle. Cubis est la première et la seule balance à vérifier, exécuter et documenter automatiquement sa mise à niveau exacte. Elle peut également être personnalisée pour répondre à des applications de laboratoire spécifiques et aux exigences les plus strictes. De plus, l’utilisateur peut choisir le module de pesée et le pare-vent pour utiliser uniquement ce dont il a besoin./pp style=font-size: 12px;nbsp;/pul style=font-size: 12px;liOffre un niveau de sécurité maximal en garantissant une fiabilité sans compromis des résultats de pesée et une conformité aux normes/liliUn temps de mesure court entraîne un gain de temps mdash; pour chaque mesure/liliFournie de série avec Q-Level, la fonction de mise à niveau motorisée automatiquemdash;offre un support précieux pour toujours garder une position stable et équilibrée/liliGuidage de l’opérateur lorsqu’une mise à niveau est nécessaire mdash; Des invites interactives (en temps réel) guident l’utilisateur pour qu’il positionne rapidement et correctement le niveau à bulle en indiquant quel pied de mise à niveau doit être tourné et dans quelle direction/liliSont dotées de l’étalonnage isoCAL, une fonction d’étalonnage / réglage entièrement automatique/liliQ-Pan : minimise automatiquement les erreurs de chargement hors centre pour optimiser la précision de pesée/liliInterfaces, telles que : Bluetoothtrade; (sans fil) ; RS232C à 9 broches avec port PS2 (pour connecter un clavier ou un lecteur de codes-barres) ou port RS232C à 25 broches supplémentaire disponibles en option./liliPeuvent être démontées et nettoyées rapidement et facilement sans compromettre la stabilité de l’unité/liliProtection contre la poussière et l’eau/liliSans pare-vent/liliOffre une large sélection d’accessoires pour des options étendues/liliTaille du plateau : 206 x 206 mm (sauf 14-557-280, -281, dont les dimensions sont de 140 x 140 mm)/li/ulb style=font-size: 12px;Unité d’affichage et de commande MSA/bul style=font-size: 12px;liTechnologie haut de gamme avec une excellente facilité d’exploitation et une qualité d’affichage exceptionnelle, en particulier pour les applications complexes/liliÉcran tactile amovible inclinable TFT couleur haute résolution pour une reproduction brillante des textes et des graphiques/liliFournie de série avec les interfaces de communication USB, RS232C à 25 broches et Ethernet intégrées, ainsi qu’un lecteur de carte SD intégré pour le stockage et le transfert pratiques des données/liliQ-Guide : nouvelle gestion des tâches et des utilisateurs prise en charge par l’assistant pour un fonctionnement et une programmation aisés/liliSécurité et fiabilité des résultats garanties grâce à la conformité Advanced Pharma par la gestion des utilisateurs/mots de passe, la fonction de suivi d’audit, les messages d’alerte et les fonctions de rappel/liliDes modules complémentaires et des mises à niveau d’applications entièrement personnalisés permettent un travail plus rapide et plus efficace et améliorent la fiabilité des processus (Q-Apps)/liliApplications : Pesée de base, pesée en pourcentage, moyenne (pesée animale), conversion d’unités de masse, comptage, formulation, détermination de la densité, totalisation, pesée de contrôle, seconde mémoire de tare, identificateurs individuels (ID), calculs, statistiques, fonctions avec minuterie, Cubis Individual (Q-Apps)/li/ul
† Conformément au chapitre 41 de la Pharmacopée américaine.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Écran tactile, touches
RS-232 25 broches, RS232 9 broches, bluetooth, port PS/2
TFT
Semi-automatique
≤1,5 s
≤±7 mg
≤1 s
5°C à 40°C
Balance de précision
9,9 in
25,2 cm
11,5 in
20,9 in
53,3 cm
100/240 V 50/60 Hz
7 W
50/60 Hz
ISO, FDA/USP, GxP
10,2 kg
10 mg
≤±20 mg
10202S
12 g
41°F à 104°F
5000 g
2 ans
8,1 in
20,6 cm
29,2 cm
8,1 in
20,6 cm
100/240 V
1 A