Learn More
Sartorius Balances à plateau Cubis™ MSA : Pas de pare-vent (DO) / mise à niveau assistée
Idéales pour une utilisation dans des secteurs réglementés de l’industrie pharmaceutique
Spécification
Interface d’automatisation | Écran tactile, touches |
---|---|
Certifications/Conformité | ISO, FDA/USP, GxP |
Type de connexion | RS-232 25 broches, RS232 9 broches, bluetooth, port PS/2 |
Type d’affichage | TFT |
Mise à niveau | Semi-automatique |
Description
Les balances à plateau MSA font partie de la série d’équipements modulaires Cubis qui intègre une nacelle de pesée monolithique de seconde génération usinée avec précision afin d’offrir une précision accrue et une réponse ultra-rapide pour des résultats rapides avec une répétabilité exceptionnelle. Cubis est la première et la seule balance à vérifier, exécuter et documenter automatiquement sa mise à niveau exacte. Elle peut également être personnalisée pour répondre à des applications de laboratoire spécifiques et aux exigences les plus strictes. De plus, l’utilisateur peut choisir le module de pesée et le pare-vent pour utiliser uniquement ce dont il a besoin.
- Offre un niveau de sécurité maximal en garantissant une fiabilité sans compromis des résultats de pesée et une conformité aux normes
- Un temps de mesure court entraîne un gain de temps — pour chaque mesure
- Fournie de série avec Q-Level, la fonction de mise à niveau motorisée automatique—offre un support précieux pour toujours garder une position stable et équilibrée
- Guidage de l’opérateur lorsqu’une mise à niveau est nécessaire — Des invites interactives (en temps réel) guident l’utilisateur pour qu’il positionne rapidement et correctement le niveau à bulle en indiquant quel pied de mise à niveau doit être tourné et dans quelle direction
- Sont dotées de l’étalonnage isoCAL, une fonction d’étalonnage / réglage entièrement automatique
- Q-Pan : minimise automatiquement les erreurs de chargement hors centre pour optimiser la précision de pesée
- Interfaces, telles que : Bluetooth™ (sans fil) ; RS232C à 9 broches avec port PS2 (pour connecter un clavier ou un lecteur de codes-barres) ou port RS232C à 25 broches supplémentaire disponibles en option.
- Peuvent être démontées et nettoyées rapidement et facilement sans compromettre la stabilité de l’unité
- Protection contre la poussière et l’eau
- Sans pare-vent
- Offre une large sélection d’accessoires pour des options étendues
- Taille du plateau : 206 x 206 mm (sauf 14-557-280, -281, dont les dimensions sont de 140 x 140 mm)
- Technologie haut de gamme avec une excellente facilité d’exploitation et une qualité d’affichage exceptionnelle, en particulier pour les applications complexes
- Écran tactile amovible inclinable TFT couleur haute résolution pour une reproduction brillante des textes et des graphiques
- Fournie de série avec les interfaces de communication USB, RS232C à 25 broches et Ethernet intégrées, ainsi qu’un lecteur de carte SD intégré pour le stockage et le transfert pratiques des données
- Q-Guide : nouvelle gestion des tâches et des utilisateurs prise en charge par l’assistant pour un fonctionnement et une programmation aisés
- Sécurité et fiabilité des résultats garanties grâce à la conformité Advanced Pharma par la gestion des utilisateurs/mots de passe, la fonction de suivi d’audit, les messages d’alerte et les fonctions de rappel
- Des modules complémentaires et des mises à niveau d’applications entièrement personnalisés permettent un travail plus rapide et plus efficace et améliorent la fiabilité des processus (Q-Apps)
- Applications : Pesée de base, pesée en pourcentage, moyenne (pesée animale), conversion d’unités de masse, comptage, formulation, détermination de la densité, totalisation, pesée de contrôle, seconde mémoire de tare, identificateurs individuels (ID), calculs, statistiques, fonctions avec minuterie, Cubis Individual (Q-Apps)
† Conformément au chapitre 41 de la Pharmacopée américaine.
Spécification
Écran tactile, touches | |
RS-232 25 broches, RS232 9 broches, bluetooth, port PS/2 | |
Semi-automatique | |
5°C à 40°C | |
Balance de précision | |
9,9 in | |
25,2 cm | |
11,5 in | |
20,9 in | |
53,3 cm | |
100/240 V 50/60 Hz | |
7 W | |
50/60 Hz |
ISO, FDA/USP, GxP | |
TFT | |
41°F à 104°F | |
5000 g | |
2 ans | |
8,1 in | |
20,6 cm | |
29,2 cm | |
8,1 in | |
20,6 cm | |
100/240 V | |
1 A |