Learn More
Sartorius Accessoires Combisart™ pour le comptage de colonies
Accessoires pour systèmes individuels et multibranches Sartorius Combisart pour le comptage de colonies
210.00€ - 875.00€
Spécification
Type de produit | Socle |
---|---|
Zone de filtration | 12,5 cmsup2/sup |
Matériau | Acier inoxydable |
À utiliser avec (application) | Analyse microbiologique ou comptage de particules dans le cadre des processus d’assurance qualité |
Comprend | Disque fritté 50 mm |
Code produit | Marque | Type de sortie | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Type de sortie | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10699792
|
Sartorius
16840 |
Filetage mâle TR 20 x 2 mm avec écrou hexagonal DN 24 (≈24 mm) |
210.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10469511
|
Sartorius
16841 |
Raccord pour tuyau souple, DN 10 |
875.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
À utiliser avec les systèmes individuels et multibranches Sartorius Combisart pour le comptage de colonies (Réf. Les numéros 14-555-800 et 14-555-802).
Spécification
Socle | |
Acier inoxydable | |
Disque fritté 50 mm |
12,5 cmsup2/sup | |
Analyse microbiologique ou comptage de particules dans le cadre des processus d’assurance qualité |