Learn More
Sartorius Accessoires Combisart™ pour le comptage de colonies
Accessoires pour systèmes individuels et multibranches Sartorius Combisart pour le comptage de colonies
Marque: Sartorius 16841
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
À utiliser avec les systèmes individuels et multibranches Sartorius Combisart pour le comptage de colonies (Réf. Les numéros 14-555-800 et 14-555-802).
Spécification
Socle | |
Filetages femelles, TR 20 x 2 | |
Raccord pour tuyau souple, DN 10 | |
ISO 8199, B.S. 304S31, AISI 304 | |
Disque fritté 50 mm |
12,5 cmsup2/sup | |
Acier inoxydable | |
3 ou 6 | |
Analyse microbiologique ou comptage de particules dans le cadre des processus d’assurance qualité |