Learn More
Sartorius Accessoires pour la filtration sur membrane Biosart™ 100
aucune valeur
11.05€ - 204.00€
Spécification
Jetable | Non |
---|---|
À utiliser avec (équipement) | Sartorius Biosart 100 |
Stérilité | Non stérile |
Code produit | Marque | Type | Matériau | À utiliser avec (application) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Type | Matériau | À utiliser avec (application) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
11765545
|
Sartorius
16417 |
Adaptateur | Copolymère ABS | Pour faciliter le transfert de la membrane sur la gélose |
11.05€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11392120
|
Sartorius
16414 |
Adaptateur | Silicone | Permet d’installer le moniteur Biosart 100 sur une base 16840 ou 16841 |
14.75€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10730403
|
Sartorius
16835 |
Adaptateur | Acier inoxydable | Convient aux moniteurs Biosart 100 sur les collecteurs Combisart 16844, 16842 et 16843 |
204.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
Description
Description des accessoires
Adaptateur, copolymère ABS - 14-555-780
- Élévateur de membrane Biosart 100
- Pour faciliter le transfert de la membrane sur la gélose
- Adaptateur Biosart 100
- Permet d’installer le moniteur Biosart 100 sur des supports de 50 mm
- Adaptateur Biosart 100
- Joint en silicone et en acier inox fritté de 50 mm
- Permet d’installer le moniteur Biosart 100 sur la base 16840 ou 16841
- Adaptateur Biosart 100 pour différents types d’entonnoirs
- Permet d’adapter les moniteurs Biosart 100 aux collecteurs Combisart™ 16844, 16842 et 16843
- Bouchon de rechange pour 16385
- Le modèle 16385 permet d’adapter les moniteurs Biosart 100 au collecteur Combisart
Spécification
Non | |
Sartorius Biosart 100 | |
Non stérile |