Learn More
Sartorius Accessoires pour la filtration sur membrane Biosart™ 100
aucune valeur
Marque: Sartorius 16835
154.00 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Descriptions des accessoires
Adaptateur, copolymère ABS - 14-555-780- Élévateur de membrane Biosart 100
- Pour faciliter le transfert de la membrane sur la gélose
- Adaptateur Biosart 100
- Permet d’installer le moniteur Biosart 100 sur des supports de 50 mm
- Adaptateur Biosart 100
- Joint en silicone et fritté en acier inox fritté de 50 mm
- Permet d’installer le moniteur Biosart 100 sur une base 16840 ou 16841
- Adaptateur Biosart 100 pour différents types d’entonnoirs
- Convient aux moniteurs Biosart 100 sur les collecteurs Combisart™ 16844, 16842 et 16843
- Butée de rechange pour 16385
- Le modèle 16385 permet d’adapter les moniteurs Biosart 100 sur le collecteur Combisart
Spécification
Non | |
Acier inoxydable | |
Convient aux moniteurs Biosart 100 sur les collecteurs Combisart 16844, 16842 et 16843 |
Sartorius Biosart 100 | |
Non stérile | |
Adaptateur |