Learn More
Sartorius Tampons absorbants
préstérilisés dans des magasins en plastique, qui s’adaptent sur le dispositif de distribution manuelle Sartorius
110.00€ - 288.00€
Code produit | Marque | Type d’emballage | Diamètre (impériale) extérieur | Diamètre (métrique) extérieur | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Type d’emballage | Diamètre (impériale) extérieur | Diamètre (métrique) extérieur | Prix | Quantité et disponibilité | |||
11780686
|
Sartorius
15400--50------N |
Conditionnés en boîte de Pétri | 1,96 in | 5 cm | N/A | ||||
11730876
|
Sartorius
15410--47----ALR |
Conditionnés dans 10 chargeurs | 1,85 in | 4,7 cm | N/A | ||||
11740876
|
Sartorius
15410--50----ALR |
Conditionnés dans 10 chargeurs | 1,96 in | 50 mm | N/A | ||||
Description
Les tampons absorbants de 1,4 mm d’épaisseur Sartorius sont imprégnés du milieu de culture liquide approprié avant qu’un filtre à membrane ne soit placé sur eux. Ils sont préstérilisés dans des magazines en plastique, qui s’adaptent sur le dispositif de distribution manuelle Sartorius.
Les tampons absorbants sont disponibles en deux diamètres :
- 47mm avec une capacité d’absorption d’environ 3 ml
- 50 mm avec une capacité d’absorption d’environ 3,5 ml
Spécification
Tampon absorbant |