Learn More
Sartorius Tampons absorbants
préstérilisés dans des magasins en plastique, qui s’adaptent sur le dispositif de distribution manuelle Sartorius
Marque: Sartorius 15410--47----ALR
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Les tampons absorbants de 1,4 mm d’épaisseur Sartorius sont imprégnés du milieu de culture liquide approprié avant qu’un filtre à membrane ne soit placé sur eux. Ils sont préstérilisés dans des magazines en plastique, qui s’adaptent sur le dispositif de distribution manuelle Sartorius.
Les tampons absorbants sont disponibles en deux diamètres :
- 47mm avec une capacité d’absorption d’environ 3 ml
- 50 mm avec une capacité d’absorption d’environ 3,5 ml
Spécification
Tampon absorbant | |
Conditionnés dans 10 chargeurs | |
1,85 in | |
4,7 cm |