Learn More
Sartorius Systèmes de filtration Sartolab™ P20 Plus
Filtrent les solutions de culture tissulaire de façon rapide, économique et fiable. Les systèmes de filtration Sartorius Sartolab™ P20 Plus sont des unités stériles prêtes à l’emploi. La large zone de filtration et la désaération automatique garantissent des débits élevés. Disponibles avec une membrane en PES ou en SFCA, avec différents connecteurs ou avec un préfiltre pour traiter jusqu’à 10 L.
102.00€ - 200.00€
Spécification
Certifications/Conformité | USP, classe VI |
---|---|
Porosité | 0,2 μm |
Stérilité | Stérile |
Zone de filtration | 20 cm2 |
À utiliser avec (application) | Filtration fiable et stérile de solutions de culture de tissu |
Code produit | Marque | Connecteurs | Type | Volume (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Connecteurs | Type | Volume (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
10654861
|
Sartorius
18053----------D |
Luer-Lock / raccord de tuyau | Système de filtration Sartolab P20 Plus | 100 mL à 5 L | |||||
10146690
|
Sartorius
18056----------D |
Raccord de tuyau souple / Raccord de tuyau souple | Sans préfiltre, cloche de remplissage | 100 mL à 10 L | |||||
10549631
|
Sartorius
18052----------D |
Raccord de tuyau souple / Raccord de tuyau souple | Sans préfiltre, cloche de remplissage | 100 mL à 5 L | |||||
10004890
|
Sartorius
18058----------D |
Luer-Lock / raccord de tuyau | Sans préfiltre, cloche de remplissage | 100 ml à 10 l | |||||
11750975
|
Sartorius
18068----------D |
Luer-Lock / raccord de tuyau | Préfiltre en verre, cloche de remplissage | 100 mL à 10 L |
200.00€
10 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11770975
|
Sartorius
18075----------D |
Luer-Lock / raccord de tuyau | Préfiltre en verre, Pas de cloche de remplissage | 100 mL à 5 L |
151.00€
10 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
Description
Filtrent les solutions de culture tissulaire de façon rapide, économique et fiable.Les systèmes de filtration Sartorius Sartolab™ P20 Plus sont des unités stériles et prêtes à l’emploi.La large zone de filtration et la désaération automatique garantissent des débits élevés.Disponibles avec une membrane en PES ou en SFCA, avec différents connecteurs ou avec un préfiltre pour traiter jusqu’à 10 L.
La nouvelle façon de garantir une filtration stérile fiable- Unité prête à l’emploi avec une grande surface de filtration (20 cm2) pour une filtration rapide
- Stérilise rapidement et de manière fiable les milieux de culture et solutions aqueuses grâce à des débits optimaux
- Évacue automatiquement tout air piégé par les orifices d’aération protégés grâce à sa membrane en PTFE
- Rapport prix-performance extraordinairement avantageux pour une solution économique
- Le volume filtrable total peut souvent être doublé grâce à un préfiltre en fibre de verre sans liant intégré
- Fabrication de haute qualité ; chaque lot est rigoureusement testé pour assurer la stérilité et l’intégrité
Spécification
USP, classe VI | |
Stérile | |
Filtration fiable et stérile de solutions de culture de tissu | |
5 bar |
0,2 μm | |
20 cm2 | |
3 bar | |
Lot de 10 |