Learn More
Sartorius Systèmes de filtration Sartolab™ P20 Plus
Filtrent les solutions de culture tissulaire de façon rapide, économique et fiable. Les systèmes de filtration Sartorius Sartolab™ P20 Plus sont des unités stériles prêtes à l’emploi. La large zone de filtration et la désaération automatique garantissent des débits élevés. Disponibles avec une membrane en PES ou en SFCA, avec différents connecteurs ou avec un préfiltre pour traiter jusqu’à 10 L.
Marque: Sartorius 18068----------D
173.98 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "21897" pour bénéficier de cette offre.
Description
Filtrent les solutions de culture tissulaire de façon rapide, économique et fiable.Les systèmes de filtration Sartorius Sartolab™ P20 Plus sont des unités stériles et prêtes à l’emploi.La large zone de filtration et la désaération automatique garantissent des débits élevés.Disponibles avec une membrane en PES ou en SFCA, avec différents connecteurs ou avec un préfiltre pour traiter jusqu’à 10 L.
La nouvelle façon de garantir une filtration stérile fiable- Unité prête à l’emploi avec une grande surface de filtration (20 cm2) pour une filtration rapide
- Stérilise rapidement et de manière fiable les milieux de culture et solutions aqueuses grâce à des débits optimaux
- Évacue automatiquement tout air piégé par les orifices d’aération protégés grâce à sa membrane en PTFE
- Rapport prix-performance extraordinairement avantageux pour une solution économique
- Le volume filtrable total peut souvent être doublé grâce à un préfiltre en fibre de verre sans liant intégré
- Fabrication de haute qualité ; chaque lot est rigoureusement testé pour assurer la stérilité et l’intégrité
Spécification
USP, classe VI | |
PES | |
Stérile | |
Filtration fiable et stérile de solutions de culture de tissu | |
5 bar | |
Préfiltre en verre, cloche de remplissage | |
0,9 mL |
Luer-Lock / raccord de tuyau | |
0,2 μm | |
20 cm2 | |
3 bar | |
Lot de 10 | |
100 mL à 10 L |