Learn More
Masterflex™ Pince sanitaire en T
Conforme aux exigences de la FDA et aux normes sanitaires 3A.
80.80€ - 161.00€
Spécification
Type de produit | Pince sanitaire en T |
---|---|
Matériau | Acier inox, (316L) |
Forme | En T |
Description
- Permet de connecter facilement des tuyaux ou des raccords de différents types.
- Compatible avec les pinces de raccordement 304L standard.
- Idéal pour l’industrie pharmaceutique.
- Compatibilité chimique pour une utilisation avec des acides et des bases corrosifs.
- Les adaptateurs en T standard permettent de diviser le flux de liquide en deux ou de le combiner en un seul circuit de flux.
- Vous avez le choix entre deux matériaux :
- Les couplages en acier inox 316L sont adaptés à l’industrie pharmaceutique. Ils offrent une excellente compatibilité chimique pour une utilisation avec des acides et des bases corrosifs.
Spécification
Pince sanitaire en T | |
Acier inox, (316L) | |
En T |