Learn More
Sampling Systems™ Tige d’éjection d’échantillon
À utiliser avec les échantillonneurs à section transversale Powder Lance pour les poudres cohésives.
123.00€ - 155.00€
Spécification
Type de produit | Tige d’éjection d’échantillon |
---|---|
Matériau | Acier inoxydable (316L) |
À utiliser avec (application) | Échantillonnage de grands volumes de poudres cohésives |
À utiliser avec (équipement) | Échantillonneur à section transversale Powder Lance |
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15869521
|
Sampling Systems™
8570A-700 |
700 mm |
123.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 04-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15859521
|
Sampling Systems™
8570A-1100 |
1100 mm |
155.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 04-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- En acier inox 316 l
- Poussez la tige d’éjection de l’échantillon dans le Powder Lance pour en extraire l’échantillon
- Assistance lors de l’échantillonnage de grands volumes de poudres cohésives
- Disponible en deux longueurs différentes
Spécification
Tige d’éjection d’échantillon | |
Acier inoxydable (316L) | |
Échantillonnage de grands volumes de poudres cohésives | |
Échantillonneur à section transversale Powder Lance |