Learn More
Sampling Systems™ Tige d’éjection d’échantillon
À utiliser avec les échantillonneurs à section transversale Powder Lance pour les poudres cohésives.
Marque: Sampling Systems™ 8570A-1100
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- En acier inox 316 l
- Poussez la tige d’éjection de l’échantillon dans le Powder Lance pour en extraire l’échantillon
- Assistance lors de l’échantillonnage de grands volumes de poudres cohésives
- Disponible en deux longueurs différentes
Spécification
Tige d’éjection d’échantillon | |
Échantillonnage de grands volumes de poudres cohésives | |
1100 mm |
Acier inoxydable (316L) | |
Échantillonneur à section transversale Powder Lance |