Learn More
Acide salicylique, extra pur, SLR, Fisher Chemical
40.70€ - 184.00€
Identifiants chimiques
CAS | 69-72-7 |
---|---|
Formule moléculaire | C7H6O3 |
Poids moléculaire (g/mol) | 138.12 |
Numéro MDL | MFCD00002439 |
Clé InChI | YGSDEFSMJLZEOE-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | salicylic acid, o-hydroxybenzoic acid, 2-carboxyphenol, o-carboxyphenol, rutranex, salonil, retarder w, keralyt, duoplant, freezone |
CID PubChem | 338 |
ChEBI | CHEBI:16914 |
Nom IUPAC | acide 2-hydroxybenzoïque |
SMILES | OC(=O)C1=CC=CC=C1O |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11438802
|
Fisher Chemical
S/0280/50 |
250 g | |||||||
10122590
|
Fisher Chemical
S/0280/53 |
500 g |
40.70€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
10284440
|
Fisher Chemical
S/0280/60 |
1 kg |
184.00€
1kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Identifiants chimiques
69-72-7 | |
138.12 | |
YGSDEFSMJLZEOE-UHFFFAOYSA-N | |
338 | |
acide 2-hydroxybenzoïque |
C7H6O3 | |
MFCD00002439 | |
salicylic acid, o-hydroxybenzoic acid, 2-carboxyphenol, o-carboxyphenol, rutranex, salonil, retarder w, keralyt, duoplant, freezone | |
CHEBI:16914 | |
OC(=O)C1=CC=CC=C1O |
Spécification
69-72-7 | |
Blanc | |
211°C | |
C7H6O3 | |
salicylic acid, o-hydroxybenzoic acid, 2-carboxyphenol, o-carboxyphenol, rutranex, salonil, retarder w, keralyt, duoplant, freezone | |
OC(=O)C1=CC=CC=C1O | |
138.12 | |
CHEBI:16914 | |
0.3mbar 95 |
158°C | |
3.6 | |
Récipient de poudre en plastique | |
MFCD00002439 | |
YGSDEFSMJLZEOE-UHFFFAOYSA-N | |
acide 2-hydroxybenzoïque | |
338 | |
138.12g/mol | |
Solide |