Learn More
Acide salicylique, extra pur, SLR, Fisher Chemical
Click to view available options
Quantité:
250 g
500 g
1 kg
Spécification
Spécification
Point de fusion | 158°C |
Couleur | Blanc |
pH | 3.6 |
Point d’ébullition | 211°C |
Conditionnement | Récipient de poudre en plastique |
Quantité | 250 g |
Poids de la formule | 138.12g/mol |
Tension de vapeur | 0.3mbar 95 |
Forme physique | Solide |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Salicylic acid
- Dangers
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- P270-Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin /A§ en cas de malaise.