Learn More
Saint Gobain Life Sciences Tubulure pour pompe Tygoprene XL-60
Extrêmement flexible et d’une durée de vie flexible supérieure, ce qui réduit les temps d’arrêt en raison d’une défaillance de la tubulure de la pompe. La tubulure pour pompe Tygoprene XL-60 Saint Gobain Performance Plastics™ peut être considérée comme une alternative au silicone et au PVC lorsqu’une durée de vie de la tubulure plus longue est exigée.
Marque:  Saint Gobain Life Sciences AN800017
Code produit. 11790398
  • 141.00€ / 15m
Expédition estimée: 07-10-2024
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Translucide
  • Résistance chimique à une large gamme de fluides, y compris les acides et les bases
  • Présente une excellente résistance à l’ozone, à l’oxygène et aux UV
  • Reste flexible à -40°F et résiste à une température allant jusqu’à 250°
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
1/4 po
Tygoprene
9.53 mm
15°psi
3.05 mm
3/8 po
0,0625 in