Learn More
Saint Gobain Life Sciences Béchers Griffin en PTFE Chemware™
Non contaminants et inertes aux réactifs très corrosifs tels que l’acide fluorhydrique
31.46€ - 202.00€
Spécification
Matériau | PTFE |
---|---|
À utiliser avec (application) | Parfait pour la digestion |
Comprend | Bec verseur |
Température (impériale) de fonctionnement max. | 550deg;F |
Température (métrique) de fonctionnement max. | 288deg;C |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
15147826
|
Saint Gobain Life Sciences
D1069032 |
1 ml | N/A | |||||||
12346978
|
Saint Gobain Life Sciences
D1069033 |
3 ml | N/A | |||||||
12356978
|
Saint Gobain Life Sciences
D1069034 |
5 ml | N/A | |||||||
12366978
|
Saint Gobain Life Sciences
D1069320 |
10 ml | N/A | |||||||
12376978
|
Saint Gobain Life Sciences
D1069035 |
30 ml |
68.35€
1 pièce |
Expédition estimée: 01-07-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
10165347
|
Saint Gobain Life Sciences
D1069036 |
50 ml | N/A | |||||||
12396978
|
Saint Gobain Life Sciences
D1069037 |
100 ml |
126.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 24-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
12306988
|
Saint Gobain Life Sciences
|
250 ml |
164.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 29-07-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
12316988
|
Saint Gobain Life Sciences
D1069039 |
400 ml |
109.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 01-07-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
12326988
|
Saint Gobain Life Sciences
D1069040 |
600 ml |
161.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 01-07-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
12336988
|
Saint Gobain Life Sciences
D1069041 |
1000 ml |
202.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 01-07-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
Description
- Hydrophobes, incassables et résistants à la chaleur
- Faciles à nettoyer
- Large bec verseur facilitant le versement
- Peuvent être chauffés sur plaque chauffante jusqu’à 288°C (550°F) si des précautions adéquates sont prises
- Le fond spécialement moulé permet un transfert thermique rapide
- Contrairement à la plupart des béchers en PTFE, ceux-ci font bouillir l’eau lorsqu’ils sont couverts
Applications :
Parfaits pour la digestion
Spécification
PTFE | |
Bec verseur | |
288deg;C | |
Griffin |
Parfait pour la digestion | |
550deg;F | |
Bécher |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Saint Gobain Life Sciences Béchers Griffin en PTFE Chemware™