Learn More
Saint Gobain Life Sciences Béchers Griffin en PTFE Chemware™
Click to view available options
Capacité (métrique):
1 ml
3 ml
5 ml
10 ml
30 ml
50 ml
100 ml
250 ml
400 ml
600 ml
1000 ml
Description
- Hydrophobes, incassables et résistants à la chaleur
- Faciles à nettoyer
- Large bec verseur facilitant le versement
- Peuvent être chauffés sur plaque chauffante jusqu’à 288°C (550°F) si des précautions adéquates sont prises
- Le fond spécialement moulé permet un transfert thermique rapide
- Contrairement à la plupart des béchers en PTFE, ceux-ci font bouillir l’eau lorsqu’ils sont couverts
Applications :
Parfaits pour la digestion
Spécification
Spécification
Capacité (impériale) | 33.81 oz. |
Capacité (métrique) | 1000 ml |
Matériau | PTFE |
À utiliser avec (application) | Parfait pour la digestion |
Hauteur (impériale) | 5,75 in |
Hauteur (métrique) | 14,62 cm |
Comprend | Bec verseur |
Température (impériale) de fonctionnement max. | 550deg;F |
Température (métrique) de fonctionnement max. | 288deg;C |
Type | Bécher |