Learn More
Fisherbrand™ Flacons en verre ambrés ronds Boston transparents à revêtement de sécurité avec bouchons en polypropylène blanc
Le verre sodocalcique de type III est idéal pour le stockage de solvants, de produits chimiques ou d’échantillons avec un revêtement en plastisol pour plus de sécurité. Il est plus facile à saisir et plus difficile à casser.
86.00€ - 152.00€
Spécification
Couleur | Ambré |
---|---|
Matériau | Verre (type 3) |
Couleur de bouchon | Blanc |
Closure Included | Oui |
Bouche | Étroit |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
16154497
|
Fisherbrand™
FB02911894 |
120 ml |
101.00€
24 pièces |
Expédition estimée: 23-10-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
|||||
16114467
|
Fisherbrand™
FB02911815 |
240 ml |
86.00€
12 pièces |
Expédition estimée: 16-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
|||||
16124467
|
Fisherbrand™
FB02911817 |
480 ml |
102.00€
12 pièces |
Expédition estimée: 08-07-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
|||||
16104467
|
Fisherbrand™
FB02911814 |
950 ml |
152.00€
12 pièces |
Expédition estimée: 25-07-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
|||||
Description
- Revêtus d’une couche de plastisol
- Le revêtement résistant aux chocs réduit les risques de casse
- En cas de rupture, le revêtement de sécurité conservera le contenu suffisamment longtemps pour être éliminé
- Le revêtement antidérapant permet également une plus grande facilité de stabilité, humide ou à sec
- Non autoclavable
Spécification
Ambré | |
Blanc | |
Étroit | |
Mousse de PTFE / polyéthylène |
Verre (type 3) | |
Oui | |
Flacon rond Boston avec revêtement de sécurité | |
Polypropylène |